missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Molecular Probes™ TSA™ Kit 25, with HRP-streptavidin and Alexa Fluor™ 594 tyramide

Código de producto. 10073322
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
10073322 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10073322 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T20935

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tyramide signal amplification is enzyme-mediated detection method that uses catalytic activity of horseradish peroxidase (HRP) to generate high-density labeling of target protein or nucleic acid sequence in situ

  • Includes HRP-streptavidin and bright, red-fluorescent Alexa Fluor 594 tyramide, which is spectrally similar to Texas Red dye

Cell Analysis, Cellular Imaging, Fluorescence In Situ Hybridization, IHC Staining and Detection, Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection, Immunohistochemistry (IHC), In Situ Hybridization (ISH)

Información de órdenes

Shipping Condition: Room temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Content And Storage Store in freezer (-5° to -30°C) and protect from light.
Quantity 1 Kit

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.