missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Moclobemide, MedChemExpress
Beskrivelse
Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Moclobemide |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 71320-77-9 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H17ClN2O2 |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Ro111163 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (372.11 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?