missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EKASTU Safety Mobile Wall-Cabinet for Masks
Description
- Wall-mounting
- Can be removed for transport
- Shock and impact-resistant
- Transparent door and 2 inserted shelves
- Holds 1 full face mask or 3 half masks, each with filter
Specifications
Specifications
| Product Type | Mobile wall-cabinet for masks |
| Color | Green |
| Quantity | 1 Ea. |
| Dimensions (L x W x H) | 33 x 15 x 42 cm |
| Weight (Metric) | Approx. 1.6 kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?