missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MN1 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18380184 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18380184 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18380184 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306351FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MN1 Polyclonal specifically detects MN1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen MN1
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 680
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias dJ353E16.2, meningioma (disrupted in balanced translocation) 1, meningioma (translocation balanced), meningioma chromosome region, meningioma chromosome region 1, MGCR, MGCR1, MGCR1-PEN, probable tumor suppressor protein MN1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MN1 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4330
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.