missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mmp9 Mouse anti-Mouse, Rat, FITC, Clone:S51-82, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant rat Mmp9.
Marke: Abnova MAB16991.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Mmp9 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Flow Cytometry Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Immunoprecipitation Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the |
|
| Mmp9 | |
| Recombinant protein corresponding to full length rat Mmp9. | |
| 81687 | |
| Store at -20°C. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| S51-82 | |
| matrix metallopeptidase 9 | |
| In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide) | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur