missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MLKL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 21066-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.Specifications
| MLKL | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MLKL | |
| BC028141, MLKL | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 197259 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.35 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8NB16 | |
| MLKL | |
| MLKL Fusion Protein Ag15188 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering