missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ML264, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Description
ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | ML264 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1550008-55-3 |
| Color | White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H21ClN2O4S |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.82 mM) |
| SMILES | O=C(NCC(N(C)C(CC1)CCS1(=O)=O)=O)/C=C/C2=CC=CC(Cl)=C2 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu