missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ML 337

Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
Beschreibung
ML 337 is a selective negative allosteric modulator of mGlu3 (IC50 = 593 nM). Displays no activity at mGlu1, mGlu2 or mGlu4-8 at concentrations up to 30 μM. Brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 10 mg |
| Product Type | ML 337 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.39 |
| Inhibitors | ML 337 |
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur