missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-8617, MedChemExpress

Codice prodotto. 16494496
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
25mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
16494496 100 mg 100mg
16480916 200 mg 200mg
16423238 10 mg 10mg
16409786 50 mg 50mg
16405967 5 mg 5mg
16402686 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16494496 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101023

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.

MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.

Specifica

Chemical Name or Material MK-8617
CAS 1187990-87-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H21N5O4
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 6 mg/mL (13.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(C2=NN=CC=C2)N=C1O)NC(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 443.45
Formula Weight 443.45
Percent Purity 98.02%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.