missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-0752, MedChemExpress

Product Code. 16407047
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16407047

Brand: Medchem Express HY10974

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress MK-0752 is a potent, orally active and specific γ-secretase inhibitor, showing dose-dependent reduction of Aβ40 with an IC50 of 5 nM in human SH-SY5Y cells. MK-0752 crosses the blood-brain barrier. MK-0752 reduces newly generated CNS Aβ in vivo.

MK-0752 is a potent, orally active and specific γ-secretase inhibitor, showing dose-dependent reduction of Aβ40 with an IC50 of 5 nM in human SH-SY5Y cells. MK-0752 crosses the blood-brain barrier. MK-0752 reduces newly generated CNS Aβ in vivo.

Specifications

Chemical Name or Material MK-0752
CAS 471905-41-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H21ClF2O4S
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.78 mM) ∣Ethanol : 10 mg/mL (22.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S([C@@]1(C2=C(C=CC(F)=C2)F)CC[C@@H](CCC(O)=O)CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 442.9
Formula Weight 442.9
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Show More Show Less

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado