missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MIR16 Antibody (2H6), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18342249 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18342249 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18342249 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00051573M04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MIR16 Monoclonal antibody specifically detects MIR16 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MIR16
Applications ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 2H6
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_057725
Gene Alias EC 3.1.4.44, glycerophosphodiester phosphodiesterase 1, membrane interacting protein of RGS16, Membrane-interacting protein of RGS16, MIR16363E6.2, RGS16-interacting membrane protein
Host Species Mouse
Immunogen MIR16 (NP_057725, 31 a.a. ~ 138 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ACLLTGSLFVLLRVFSFEPVPSCRALQVLKPRDRISAIAHRGGSHDAPENTLAAIRQAAKNGATGVELDIEFTSDGIPVLMHDNTVDRTTDGTGRLCDLTFEQIRKLN
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51573
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.