missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MID1IP1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Product Code. 18396082 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18396082 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18396082 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP300003R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MID1IP1 Polyclonal specifically detects MID1IP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen MID1IP1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ10386, G12-like, Gastrulation-specific G12-like protein, MID1 interacting protein 1 (gastrulation specific G12 homolog (zebrafish)), MID1 interacting protein 1 (gastrulation specific G12-like (zebrafish)), MID1 interacting protein 1 (gastrulation specific G12-like), Mid1-interacting G12-like protein, mid1-interacting protein 1, MIG12MID1 interacting G12-like protein, Protein STRAIT11499, S14R, Spot 14-R, Spot 14-related protein, STRAIT11499, THRSPL
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant MID1IP1 (Q9NPA3; Met1-His183).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 58526
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.