missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex

Product Code. 16336911 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Size:
Large, 8.5/9
Large, 9.5/10
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Small, 5.5/6
Packungsgröße:
Pack of 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Size Packungsgröße
16336911 Large, 9.5/10 Pack of 100
16396901 X-Small, 5.5/6 Pack of 100
16306911 Small, 6.5/7 Pack of 100
16316911 Medium, 7.5/8 Pack of 100
16326911 Large, 8.5/9 Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16336911 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 700115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £12.30
    £6.91 / Pack of 100
    Save £5.39
    43% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.

  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs

Spezifikation

Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applications Healthcare
AQL 1.5
Color Blue
Disposable Single-use
Exterior Finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Large, 9.5/10
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 3.9 mil
Thickness (Metric) 0.1 mm
Length (English) 9.5 in.
Length (Metric) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.