missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MIC A/B Mouse anti-Human, BB700, Clone: 6D4, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: BD Biosciences 746063
This item is not returnable.
View return policy
Description
MIC A/B Monoclonal antibody specifically detects MIC A/B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifications
| MIC A/B | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 6D4 | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido