missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MHP, MedChemExpress
Beskrivning
MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | MHP |
| CAS | 1104874-94-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H23NO4 |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | Methyl caprooyl tyrosinate |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C=C1)=CC=C1C[C@@H](C(OC)=O)NC(CCCCC)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 293.36 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?