missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
MGST3 Polyclonal antibody specifically detects MGST3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | MGST3 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | EC 2.5.1.18, GST-III, microsomal glutathione S-transferase 3, microsomal glutathione S-transferase III, Microsomal GST-3, Microsomal GST-III |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: INVSKARKKYKVEYPIMYSTDPENGHIFNC |
| Purification Method | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?