missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGAT5B Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18368771 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18368771 100 μL 100µL
18325155 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18368771 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305134100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MGAT5B Polyclonal specifically detects MGAT5B in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MGAT5B
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase B, Alpha-mannoside beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase B, beta(1,6)-N-acetylglucosaminyltransferase V, EC 2.4.1.-, EC 2.4.1.155, FLJ25132, GlcNAc-T Vb, GnT-IX, GNT-Vb, hGnTVb, isoenzyme B, isozyme B, KIAA2008, Mannoside acetylglucosaminyltransferase 5B, mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase, N-acetylglucosaminyltransferase IX, N-acetylglucosaminyl-transferase Vb
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 616-790 of human MGAT5B (NP_653278.2).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 146664
Target Species Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.