missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGAT4A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18302476 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18302476 20 μL 20µL
18360467 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18302476 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30492320UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MGAT4A Polyclonal specifically detects MGAT4A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MGAT4A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein 4-beta-N-acetylglucosaminyltransferase A, alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, EC 2.4.1.145, GlcNAc-T IVa, GNT-IV, GNT-IVA, isoenzyme A, isozyme A, mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, N-acetylglucosaminyltransferase IVa, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase IVa, UDP-GlcNAc:a-1,3-D-mannoside b-1,4-acetylglucosaminyltransferase IV, UDP-N-acetylglucosamine: alpha-1,3-D-mannosidebeta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase IVa, UDP-N-acetylglucosamine:alpha1,3-d-mannosidebeta1,4-N-acetylglucosaminyltransferase
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 28-100 of human MGAT4A (NP_036346.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Golgi Apparatus Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11320
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.