missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MFRP Antibody (3H5), Novus Biologicals™

Product Code. 18428019 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18428019 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18428019 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00083552M02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MFRP Monoclonal antibody specifically detects MFRP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MFRP
Applications Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 3H5
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_113621
Gene Alias MCOP5, membrane frizzled-related protein, Membrane-type frizzled-related protein, MGC32938, NNO2, RD6
Host Species Mouse
Immunogen MFRP (NP_113621, 480 a.a. ∽ 579 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. NTTAFPNIWVGMITQEEVVEVLSGYKSLTSLPCYQHFRRLLCGLLVPRCTPLGSVLPPCRSVCQEAEHQCQSGLALLGTPWPFNCNRLPEAADLEACAQP
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 83552
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b λ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.