missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ G20 100mL Plastic Beakers for Titration Stand Kit

Product Code. 11323070 Shop All Mettler Toledo Products
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
100 mL
Unit Size:
Pack of 120
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) Unit Size
11323070 100 mL Pack of 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11323070 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 51109388
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Plastic beakers for G20 titration stand kit.

For use with G20 titration stand kit

  • 100mL
  • Plastic

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Type Beaker
Volume (Metric) 100 mL
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.