missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTL21C Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18368636 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Unit Size:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18368636 100 μL 100µL
18357854 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18368636 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP304608100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

METTL21C Polyclonal specifically detects METTL21C in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen METTL21C
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias C13orf39, chromosome 13 open reading frame 39, EC 2.1.1.-, hypothetical protein LOC196541, LOC196541, methyltransferase like 21C
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-264 of human METTL21C (NP_001010977.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 196541
Target Species Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.