missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl butyrate, TRC

Artikelnummer. 30138636
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30138636 100 g 100g
30135149 25 g 25g
30008150 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138636 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM295045100G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 623-42-7
Molecular Formula C5 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Synonym Butyric acid, ester with MeOH (4CI), Butyric acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl butyrate, Methyl n-butyrate, NSC 9380
IUPAC Name methyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC

Spezifikation

Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight 102.0681
Chemical Name or Material Butyric acid methyl ester
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.