missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 3,4-difluorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 11488697
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11488697

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19866.06

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 369-25-5
Molecular Formula C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.13
MDL Number MFCD00276597
InChI Key DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-3,4-difluorobenzoate, methyl 3,4-difluorobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3,4-difluoro-, methyl ester, methyl3,4-difluorobenzoate, pubchem14795, methyl 3,4 difluorobenzoate, acmc-1cs42, methyldifluorobenzenecarboxylate, rarechem al bf 0215, buttpark 89\07-66
PubChem CID 2775358
IUPAC Name methyl 3,4-difluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1

Especificaciones

Boiling Point 87°C to 89°C (15 mmHg)
Quantity 5 g
Formula Weight 172.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Methyl 3,4-difluorobenzoate
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado