missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 2-bromobenzoate, TRC

Product Code. 30479578
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30479578

Brand: Toronto Research Chemicals TRCM2960081G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material Methyl 2-bromobenzoate
CAS 610-94-6
Molecular Formula C8 H7 Br O2
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1Br
IUPAC Name methyl 2-bromobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 215.044
Formula Weight 213.963
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.