missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methanol CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, Solstice
Descrizione
- Same high quality as CHROMASOLV HPLC
- Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV profile by HPLC
- Low impurity gradient LC baseline
Specifica
Specifica
| Melting Point | -98°C |
| Absorbance | absorption/ in accordance |
| Density | 0.791g/mL at 25°C |
| Quantity | 6 x 1 L |
| Refractive Index | n20/D 1.329 |
| Linear Formula | CH3OH |
| Vapor Pressure | 97.68mmHg (20°C) |
| Beilstein | 1098229 |
| Boiling Point | 64.7°C |
| Formula Weight | 32.04g/mol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Acute toxicity Category 3
- Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H301+H311+H331-Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled
- H370-Causes damage to organs.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P243-Take precautionary measures against static discharge.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P284-[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?