missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30008451
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30008451 250 mL 250mL
30007379 100 mL 100mL
30005510 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30008451 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225940250ML
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 75-75-2
Molecular Formula C H4 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 96.11
Synonym Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
IUPAC Name methanesulfonic acid
SMILES CS(=O)(=O)O

Spezifikation

Quantity 250 mL
InChI Formula InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight 95.9881
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Methanesulfonic Acid
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.