missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metamizol sodium monohydrate 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30314988
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30314988

Brand: Dr. Ehrenstorfer DREA14942010AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Metamizole Sodium Monohydrate
CAS 5907-38-0
Analyte or Component Names Metamizole Sodium Monohydrate
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C13 H16 N3 O4 S . Na . H2 O
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate
InChI Formula InChI=1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC Name sodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-methylamino]methanesulfonate;hydrate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 351.35
Quantity 1 mL
Formula Weight 351.0865 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato