missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Ampoule |
| CAS | 98-54-4 |
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Formula | C10H14O |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| InChI Key | QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O |
| IUPAC Name | 4-tert-butylphenol |
| Solvent or Matrix | Ethanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?