missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1-Dichloroethane in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. 12995374 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
12995374 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12995374 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P818570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £27.35
    £26.83 / 1mL
    Save £0.52
    1% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Spezifikation

Packaging Ampoule(s)
CAS 110-56-5
Molecular Formula C4H8Cl2
Concentration 100 μg/mL
MDL Number MFCD00001011
UN Number 1230
InChI Key KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCCCl
IUPAC Name 1,4-dichlorobutane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 127.01
PubChem CID 8059
Quantity 1 mL
Chemical Name or Material 1,1-Dichloroethane
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 1,1-dichloroethane 100ug/ml in methanol (purge & trap)
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 3
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H370-Causes damage to organs.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P233-Keep container tightly closed.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P361+P364-Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
  • P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.