missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mer Antibody (MERTK/3023), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18346124 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18346124 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18346124 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314234AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Mer Monoclonal antibody specifically detects Mer in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Mer
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MERTK/3023
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias c-mer, c-mer proto-oncogene tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MER, MER receptor tyrosine kinase, MGC133349, Receptor tyrosine kinase MerTK, RP38Proto-oncogene c-Mer, STK kinase, tyrosine-protein kinase Mer
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human Mer protein fragment (around aa 55-148) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q12866)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Protein Kinase, Signal Transduction, Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10461
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.