missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte

Beschreibung
Species: Mouse, Rat
Bestellinformation
Shipping Conditions: Room Temperature
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Low |
| PCR Method | 2-step RT-qPCR |
| Primer | RT Primers |
| Product Line | Megaplex, TaqMan |
| Product Type | RT Primer |
| Quantity | 50 reactions |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Species | Rat, Mouse |
| Sufficient For | 50 Reactions |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?