missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEF2B Mouse anti-Human, Clone: PCRP-MEF2B-2F9, Novus Biologicals™

Código de producto. 18351702
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18351702 20 μg 20µg
18309026 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18351702 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP31382520UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MEF2B Monoclonal antibody specifically detects MEF2B in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen MEF2B
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-MEF2B-2F9
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Formulation 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Accession No. Q02080
Gene Alias LOC729991-MEF2B readthrough transcript, MEF2B, myocyte enhancer factor 2B
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human MEF2B protein (Uniprot: Q02080)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4207
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.