missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Medium duty shelving with 24 white economy box, blue/blue

Product Code. 12842039
Encompass_Preferred
Click to view available options
Color:
Blue
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12842039

Brand: Manutan 855R201

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy
Single stacked boxes for quick and easy access. Capacity of 10kg per box.
  • Six shelves
  • 24 boxes
  • Shelf capacity UDL: 200kg
  • White box
  • Blue/blue
  • Dimensions (H x W x D): 1600mm x 1220mm x 380mm

Specifications

Color Blue
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.