missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mediator of cell motility 1 Antibody (1E9), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18424706 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18424706 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18424706 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222593UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

mediator of cell motility 1 Monoclonal antibody specifically detects mediator of cell motility 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen mediator of cell motility 1
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1E9
Conjugate DyLight 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C21orf19-like protein, C2orf4DKFZp434I0135, CGI-27, FLJ25031, HCV NS5A-transactivated protein 7, Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 7, mediator of cell motility 1, Mediator of ErbB2-driven cell motility 1, memo-1, MEMOchromosome 2 open reading frame 4, NS5ATP7, protein MEMO1
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human mediator of cell motility 1 (1-297aa) purified from E. coli
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51072
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.