missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mCherry Antibody (1C51), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18427066 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18427066 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18427066 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP196752MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

mCherry Monoclonal antibody specifically detects mCherry in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen mCherry
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 1C51
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DSRED, red fluorescent protein mCherry, Red Fluoroscent Protein
Host Species Mouse
Immunogen This mCherry Antibody (1C51) was developed against recombinant full-length mCherry purified from E. coli.
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cellular Markers, Fusion Proteins
Primary or Secondary Primary
Target Species Non-species specific
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.