missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MCCC1 Antibody (2G8), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18344669 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18344669 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18344669 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00056922M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MCCC1 Monoclonal antibody specifically detects MCCC1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MCCC1
Applications ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2G8
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_064551
Gene Alias 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase 1, DKFZp686B20267, EC 6.4.1, EC 6.4.1.4, MCCAFLJ25545, MCC-B, methylcrotonoyl-CoA carboxylase 1 (alpha), methylcrotonoyl-Coenzyme A carboxylase 1 (alpha), mitochondrial
Host Species Mouse
Immunogen MCCC1 (NP_064551, 526 a.a. ∽ 625 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. FTLQAHDQFSPFSSSSGRRLNISYTRNMTLKDGKNNVAIAVTYNHDGSYSMQIEDKTFQVLGNLYSEGDCTYLKCSVNGVASKAKLIILENTIYLFSKEG
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56922
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.