missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Maxi Welder Cut Gloves
Beschreibung
- Cowhide leather/Kevlar™ glove
- Gunn cut, winged thumb with yoke, seamless forefinger, gauntlet type
- Silicon coated Kevlar™ palm, lined with cotton
- Water-repellent cowhide grain leather back
- Elastic on the back
- 150 mm split leather cuff
- Stitch with Kevlar™ thread
- Thickness leather only 0.9/1.1 mm
- The hide leather is ideal for welders' gloves
- The US assembly, winged thumb and flexible materials used make this glove anatomical, thus providing excellent comfort for use
- The Kevlar™ fleece lining with its cotton lining increases the glove's comfort and heat insulation
- Split leather treated against the heat for excellent resistance to contact and radiant heat
- The water repellent grain leather back is ideal for work in a damp atmosphere
- The black Kevlar™ silicone palm protects the glove against cuts and thermal hazards
- The split leather cuff protects a large part of the forearm against mechanical hazards
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE CATEGORY : II Intermediary risksIn accordance with STANDARDS :EN 420-03 EEC Basic standardsEN 388-03 Mechanical hazardsEN 407-04 Heat hazardsEN 12477-2000 Welding hazards |
| Description | Silicon coated Dupont™ Kevlar™ aramid fiber palm |
| Color | Black, Yellow, White |
| Size | 10 |
| Thickness (Metric) | 0.9 to 1.1 mm |
| Length (Metric) | 38.5 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?