missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAVS Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18415814 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18415814 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18415814 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176768JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MAVS Polyclonal antibody specifically detects MAVS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MAVS
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CARD adapter inducing interferon beta, CARD adapter inducing interferon-beta, CARD adaptor inducing IFN-beta, CARDIF, DKFZp547C224, DKFZp666M015, FLJ27482, IFN-B promoter stimulator 1, Interferon beta promoter stimulator protein 1, interferon-beta promoter stimulator protein 1, IPS-1FLJ41962, IPS1MGC3260, KIAA1271FLJ35386, mitochondrial antiviral signaling protein, mitochondrial antiviral-signaling protein, mitochondrial viral signaling protein, Putative NF-kappa-B-activating protein 031N, virus-induced signaling adapter variant 1b, virus-induced signaling adaptor variant 1a, Virus-induced-signaling adapter, VISAFLJ38051
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the center of human VISA. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of VISA. Amino Acid Squence: MPVQETQAPESPGENSE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immune Dysfunction, Immune System Diseases, Immunology, Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57506
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.