missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MARK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 6O1C2, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
£150.00 - £386.00
Specifications
| Antigen | MARK2 |
|---|---|
| Clone | 6O1C2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18347405
|
Novus Biologicals
NBP3-16636-20UL |
20 μg |
£150.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18368836
|
Novus Biologicals
NBP3-16636-100UL |
100 μg |
£386.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
MARK2 Monoclonal antibody specifically detects MARK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| MARK2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein Kinase | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 2011 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| 6O1C2 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, ELKL motif kinase, ELKL motif kinase 1, EMK-1, EMK1PAR-1, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 2MGC99619, PAR1 homolog, Par1b, Ser/Thr protein kinase PAR-1B, serine/threonine protein kinase EMK, serine/threonine-protein kinase MARK2 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 689-788 of human MARK2 (Q7KZI7). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto