missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPKAPK2 Antibody (7H4.2), Janelia Fluor™ 549 , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18417337 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18417337 0.2 mL 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18417337 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP229767JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MAPKAPK2 Monoclonal antibody specifically detects MAPKAPK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MAPKAPK2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 7H4.2
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MAP kinase-activated protein kinase 2, MAPK-activated protein kinase 2, MAPKAP kinase 2, MAPKAPK-2, mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2, MK2
Host Species Mouse
Immunogen KLH-conjugated synthetic peptide of the C-terminus of the long form of human MAPKAP-K2.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.2 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer, MAP Kinase Signaling, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9261
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.