missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAP9 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 26078-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
ASAP is a microtubule-associated protein required for spindle function, mitotic progression, and cytokinesis (Saffin et al., 2005 ).Specifications
| MAP9 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MAP9 | |
| ASAP, Aster associated protein, MAP9 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 79884 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 0.47 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q49MG5 | |
| MAP9 | |
| MAP9 Fusion Protein Ag23446 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido