missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manganese(Iv) Oxide, activated, 85%, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. p-7120549 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Packungsgröße:
100g
500g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15642070

Marke: Honeywell-Fluka 2176465G

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Activated, ∼85%, <10 μm

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1313-13-9
Molecular Formula MnO2
Molecular Weight (g/mol) 86.94
MDL Number MFCD00003463
InChI Key NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC Name dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O

Spezifikation

Quantity 5 g
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 86.94g/mol
Percent Purity 85%
Packaging Poly Bottle
Chemical Name or Material Manganese(Iv) Oxide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt