missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manganese(IV) Oxide, ≥90%, Reagent grade, Honeywell™

Product Code. p-7120548 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
2.5kg
500g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15633210

Brand: Honeywell Research Chemicals 310700500G

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

10 μm, Reagent Grade,≥90%

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1313-13-9
Molecular Formula MnO2
Molecular Weight (g/mol) 86.94
MDL Number MFCD00003463
InChI Key NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC Name dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O

Specifikationer

Melting Point 535°C
Quantity 500 g
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 86.94g/mol
Percent Purity ≥90%
Grade Reagent
Packaging Poly Bottle
Density 5.21g/cm3
Chemical Name or Material Manganese(Iv) Oxide
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.