missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, puriss p.a, 98.0 to 102.0% (KT), Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 89°C |
| Color | Colorless |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 250 g |
| Linear Formula | Mg(NO3)2 · 6H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 256.41g/mol |
| Percent Purity | 98.0 to 102.0% (KT) |
| Odor | Odorless |
| Packaging | Poly bottle |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?