missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MafF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18347543 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18347543 100 μL 100µL
18329061 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18347543 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305151100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MafF Polyclonal specifically detects MafF in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen MafF
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias hMafF, transcription factor MafF, U-Maf, v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family protein F, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma (avian) oncogene family, protein F, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog F, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog F (avian)
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 75-164 of human MAFF (NP_036455.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23764
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.