missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
MACC1 Polyclonal antibody specifically detects MACC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | MACC1 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | metastasis associated in colon cancer 1, SH3 domain-containing protein 7a5,7A5 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | MACC1 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the center of human MACC1. The immunogen is located within amino acids 430 - 480 of MACC1. Amino Acid Squence: PDFEVKTEGERKEIKQK |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?