missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysyl Oxidase Homolog 3/LOXL3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18394931 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18394931 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18394931 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275964R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysyl Oxidase Homolog 3/LOXL3 Polyclonal specifically detects Lysyl Oxidase Homolog 3/LOXL3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Lysyl Oxidase Homolog 3/LOXL3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, EC 1.4.3.13, LOXL, lysyl oxidase homolog 3, lysyl oxidase-like 3, Lysyl oxidase-like protein 3
Gene Symbols LOXL3
Host Species Rabbit
Immunogen Partial recombinant human LOXL3 protein (amino acids 26-753) [UniProt P58215]
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.1 mL
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84695.0
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.