missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LY2857785, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Description
LY2857785 is a type I reversible and competitive ATP kinase inhibitor against CDK9 (IC50 11 nM) and other transcription kinases CDK8 (IC50 16 nM), and CDK7 (IC50 246 nM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | LY2857785 |
| CAS | 1619903-54-6 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H36N6O |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 10 mg/mL (22.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C1=C2C=C(C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](NC5CCOCC5)CC4)=NC=C3)C=CC2=NN1C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 448.6 |
| Formula Weight | 448.6 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur