missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LXN, Mouse anti-Human, Clone: 8H5, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Abnova H00056925-M01.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: NSTEDTWYKMVKIQTVKQVQRNDDFIELDYTILLHNIASQEIIPWQMQVLWHPQYGTKVKHNSRLPKEVQLESpécification
| LXN | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| latexin | |
| ECI/TCI | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 8H5 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_020169 | |
| LXN | |
| LXN (NP_064554.2, 151 a.a. ∼ 222 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 56925 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu