missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LW6, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Description
LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | LW6 |
| CAS | 934593-90-5 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H29NO5 |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | HIF-1α inhibitor LW8 |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (57.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 17.24 mg/mL (39.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC=C(O)C(NC(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 435.51 |
| Show More |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido